Learn More
Chlonixin, TRC
Código de producto. 17942035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17942035 100 mg 100 miligramos
17904715 500 mg 500 miligramos
17904655 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17942035 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC587140100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17737-65-4
Fórmula molecular C13 H11 Cl N2 O2
Peso molecular (g/mol) 262.69
Sinónimo 2-[(3-Chloro-2-methylphenyl)amino]-3-pyridinecarboxylic Acid;
Nombre IUPAC ácido 2-(3-cloro-2-metilanilino)piridina-3-carboxílico
SMILES Cc1c(Cl)cccc1Nc2ncccc2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlonixin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11ClN2O2/c1-8-10(14)5-2-6-11(8)16-12-9(13(17)18)4-3-7-15-12/h2-7H,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.0509