Learn More
Undeacetato de Chitotriose, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chitotriose Undecaacetate |
| CAS | 53942-45-3 |
| Fórmula molecular | C40 H57 N3 O24 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C40H57N3O24/c1-15(44)41-29-36(60-23(9)52)33(27(13-56-19(5)48)63-38(29)62-25(11)54)66-40-31(43-17(3)46)37(61-24(10)53)34(28(65-40)14-57-20(6)49)67-39-30(42-16(2)45)35(59-22(8)51)32(58-21(7)50)26(64-39)12-55-18(4)47/h26-40H,12-14H2,1-11H3,(H,41,44)(H,42,45)(H,43,46)/t26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38?,39+,40+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1[C@H](O[C@@H]2[C@@H](COC(=O)C)OC(OC(=O)C)[C@H](NC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C)O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]3NC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-6-[(2R,3S,4R,5R)-5-acetamido-4,6-diacetiloxi-2-(acetiloximetil)ox-3-il]oxi-3-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-diacetiloxi-6-(acetiloximetil)oxan-2-il]oxi-4-acetiloxi-2-il]acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 963.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 963.3332 |