Learn More
Quitosano, MP Biomedicals™
Código de producto. 11447901 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Código de producto. Cantidad
11447901 250 g
1 options
Código de producto. 11447901 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215059783
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Forma geles con aniones multivalentes. Quitosano, MP Biomedicals Es un polímero marino catiónico derivado de las conchas de los crustáceos. Produce soluciones claras que se secan formando películas fuertes y claras. Es un producto biocompatible, antibacteriano y respetuoso con el medio ambiente.
Este producto de quitosano es una quitina parcialmente desacetilada formada por la reacción de la quitina con álcali concentrado. La quitina es un polímero lineal de alto peso molecular de anhidro-N-acetil-glucosamina. La quitina se encuentra en la naturaleza como parte de la capa protectora de algunos invertebrados, como los crustáceos marinos (por ejemplo, los cangrejos). El polímero de quitosano es biodegradable y tiene baja toxicidad, si la hay.
El quitosano forma geles con aniones multivalentes. Produce películas fuertes y claras que tienen una variedad de aplicaciones, que incluyen: tratamiento de agua, cromatografía, aditivos para cosméticos, tratamiento textil para actividad antimicrobiana, nuevas fibras para textiles, papeles fotográficos, películas biodegradables, dispositivos biomédicos e implantes de microcápsulas para liberación controlada en la administración de fármacos.
Especificaciones
CAS 9012-76-4
Densidad densidad global: 0,15 – 0,3g/cm3 (Lit.)
Fórmula molecular C56H103N9O39
Cantidad 250 g
Sinónimo chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f
Clave InChI FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
SMILES COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O
Nombre IUPAC metil N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-4-hidroxi-6-(hi
Peso molecular (g/mol) 1526.464
PubChem CID 71853
Forma física Polvo