Learn More
Quitosano, MP Biomedicals™
Código de producto. 11437901 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11437901 100 g
1 options
Código de producto. 11437901 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215059780
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
CAS 9012-76-4
Fórmula molecular C56H103N9O39
Peso molecular (g/mol) 1526.464
Clave InChI FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Sinónimo chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f
PubChem CID 71853
Nombre IUPAC metil N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-4-hidroxi-6-(hi
SMILES COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chitosan
Color Blanco
Cantidad 100 g
Forma física Polvo