Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quitosano, peso molecular: 600 000-800 000
Código de producto. 10636695 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10636695 50 g Frasco de plástico 50 g
10421610 100 g Frasco de plástico 100 g
10616290 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10636695 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 428850500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
El quitosano, n.º de CAS 9012-76-4, es un polímero derivado de la quitina.Se utiliza en la investigación de laboratorio de material médico y biomedicina debido a sus efectos bactericidas, antibacterianos, anticancerosos y antivirales demostrados.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• Chitosan es un polímero de origen natural formado por la desacetilación de la quitina
• Es un polisacárido alcalino con propiedades hidratantes y de adsorción
• Los derivados del quitosano se producen modificando químicamente los grupos funcionales reactivos al quitosano
Aplicación
• Chitosan se utiliza en la investigación de laboratorio de material médico y biomedicina debido a sus efectos bactericidas, antibacterianos, anticancerosos y antivirales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9012-76-4
Fórmula molecular C56H103N9O39
Peso molecular (g/mol) 1526.464
Número MDL MFCD00161512
Clave InChI FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Sinónimo chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f
PubChem CID 71853
Nombre IUPAC metil N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-4-hidroxi-6-(hi
SMILES COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chitosan
Color Blanco
Forma física Polvo
Ceniza 1.5% max.
Cantidad 50 g
Porcentaje de pureza ≥90%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 10.0% max.
Envase Frasco de plástico
Viscosidad 50 to 200mPa·s