Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quitosano, peso molecular: 100 000-300 000
Código de producto. 10732954 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10732954 500 g Frasco de plástico 500 g
10416393 50 g Frasco de plástico 50 g
10224991 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10732954 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 349055000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
El quitosano, n.º de CAS 9012-76-4, es un polímero derivado de la quitina.Se utiliza en la investigación de laboratorio de material médico y biomedicina debido a sus efectos bactericidas, antibacterianos, anticancerosos y antivirales demostrados.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El quitosano es un polímero natural formado por la desacetilación de la quitina
  • Es un polisacárido alcalino con propiedades hidratantes y de adsorción
  • Los derivados del quitosano se producen modificando químicamente los grupos funcionales de quitosano reactivo
Aplicación
  • El quitosano se utiliza en la investigación de laboratorio de material médico y biomedicina debido a sus efectos bactericidas, antibacterianos, anticancerosos y antivirales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9012-76-4
Fórmula molecular C56H103N9O39
Peso molecular (g/mol) 1526.464
Número MDL MFCD00161512
Clave InChI FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Sinónimo chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f
PubChem CID 71853
Nombre IUPAC metil N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-4-hidroxi-6-(hi
SMILES COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chitosan
Color Beige-amarillo a blanco
Nombre de nota Molecular Weight: 100, 000 to 300, 000
Forma física Polvo o gránulos
Ceniza 2% max.
Cantidad 500 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Agua 10% max. (K.F.)