Learn More
Octaacetato de quitobiosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chitobiose Octaacetate |
| CAS | 41670-99-9 |
| Fórmula molecular | C28 H40 N2 O17 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H40N2O17/c1-11(31)29-21-26(43-17(7)37)24(20(10-40-14(4)34)45-27(21)44-18(8)38)47-28-22(30-12(2)32)25(42-16(6)36)23(41-15(5)35)19(46-28)9-39-13(3)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3,(H,29,31)(H,30,32)/t19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27?,28+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1[C@H](O[C@@H]2[C@@H](COC(=O)C)OC(OC(=O)C)[C@H](NC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C)O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(2R,3S,4R,5R)-5-acetamido-3-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-diacetiloxi-6-(acetiloximetil)oxan-2-il]oxi-4,6-diacetiloxioxan-2-il]acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 676.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 676.2327 |