Learn More
Chitinase-IN-2, MedChemExpress
Código de producto. 16457476
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16457476 100 mg 100 miligramos
16423547 50 mg 50 miligramos
16420008 5 mg 5 miligramos
16407528 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16457476 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18599
MedChemExpress Chitinase-IN-2 is a insect chitinase and N- acetyl hexosaminidase inhibitor and pesticide; 50 μM/20 μM compound concentration's inhibitory percentage are 98%/92% for chitinase/N- acetyl-hexosaminidase respectively.
Chitinase-IN-2 is a insect chitinase and N- acetyl hexosaminidase inhibitor and pesticide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chitinase-IN-2
Forma física Oil
CAS 1579991-63-1
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21N5O2S
Información de solubilidad DMSO : ≥ 53 mg/mL (134.01 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC2=C1C3=CC=C2N(C)C)N(CCNCC4=NN=C(C)S4)C3=O
Peso molecular (g/mol) 395.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.48
Porcentaje de pureza 98.0%