Learn More
Chitinase-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16497518
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16497518 10 mg 10 miligramos
16447476 100 mg 100 miligramos
16413547 50 mg 50 miligramos
16410008 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16497518
Marca: Medchem Express HY18598
MedChemExpress Chitinase-IN-1 is a insect chitinase and N- acetyl hexosaminidase inhibitor and pesticide; 50 uM/20 uM compound concentration's inhibitory percentage are 75%/67% for chitinase/N- acetyl-hexosaminidase respectively.
Chitinase-IN-1 is a insect chitinase and N- acetyl hexosaminidase inhibitor and pesticide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chitinase-IN-1
Forma física Solid
CAS 1579991-61-9
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H16N4O2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (141.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC2=C1C3=CC=C2)N(CCNCC4=NN=C(C)S4)C3=O
Peso molecular (g/mol) 352.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.41
Porcentaje de pureza 97.78%