Learn More
Quitina, Grado Práctico, TRC
Código de producto. 30010606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010606 100 g 100 g
30009823 1 g 1 g
30007177 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010606 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC300800100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1398-61-4
Fórmula molecular C24 H39 N3 O15 X2
Peso molecular (g/mol) 609.58
Nombre IUPAC N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-3-il]acetamida
SMILES [X]O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H]([X])[C@H](O)[C@H]3NC(=O)C)[C@H](O)[C@H]2NC(=O)C)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chitin
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 609.2381