Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chitin |
| Color | Blanco a marrón |
| Cantidad | 1 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 770.8 |
| Grado | Práctico |
| Forma física | Polvo |