Learn More
Quitina, grado práctico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11443270 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11443270 10 g
11463270 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11443270 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210133410
 Artículo restringido
CAS 1398-61-4
Fórmula molecular (C8H13NO5)nC16H28N2O11
Sinónimo chitin from shrimp shells, n-2r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-3-yl acetamide, chitin from shrimp shells, practical grade, powder, chitin from shrimp shells, vetec tm reagent grade, chitin from shrimp shells, practical grade, coarse flakes, chitin from shrimp shells, bioreagent, suitable for analysis of chitinase, purified powder
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chitin
Color Blanco a marrón
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 770.8
Grado Práctico
Forma física Polvo