Learn More
quitina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11453270 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11453270 100 g
1 options
Código de producto. 11453270 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210133480
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
La quitina es un biopolímero similar a la celulosa que consiste predominantemente en cadenas no ramificadas de b-(1-> Residuos de 4)-2-acetamido-2-desoxi-D-glucosa (también llamada N-acetil-D-glucosamina).
El efecto del BES y otros tampones zwitteriónicos sobre el ácido bicinconínico (BCA ) Se ha estudiado la medición de cantidades de microgramos de proteína. Se descubrió que el BES disminuía el desarrollo del color de la proteína. BCA complejo en –un 30 35% a 50 mM, y en < 10% a 5 mM, midiendo en el rango de –1 a 10 mg de BSA frente a complejos proteína-BCA formados en agua. Esta pérdida de color puede resultar de la unión de Cu2+ a BES.
Other uses include:
  • Se ha informado de un protocolo para el uso de solución salina tamponada con BES en la transfección mediada por fosfato de calcio de células eucariotas con ADN plasmídico.
  • El BES se puede emplear como tampón de unión en medio ′Eagle modificado durante el ensayo de unión de células de melanoma humano.
  • Se puede utilizar como bioamortiguador para investigar el autoensamblaje en medio acuoso de polímeros de coordinación 3D heterometálicos CuII/Li.
Especificaciones
CAS 1398-61-4
Punto de fusión >300 °C (descomposición)(literatura)
Fórmula molecular (C8H13NO5)nC16H28N2O11
Cantidad 100 g
Sinónimo chitin from shrimp shells, n-2r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-3-yl acetamide, chitin from shrimp shells, practical grade, powder, chitin from shrimp shells, vetec tm reagent grade, chitin from shrimp shells, practical grade, coarse flakes, chitin from shrimp shells, bioreagent, suitable for analysis of chitinase, purified powder
Información de solubilidad Soluble en HCl concentrado, H3SO4 o ácido acético anhidro; prácticamente insoluble en agua, ácidos dil, dil. y álcalis concentrados, alcohol y otros disolventes orgánicos. Existen variaciones sustanciales en la solubilidad.
Formula Weight (peso de la fórmula) 770.8
Forma física Polvo