Learn More
Tocris Bioscience™ CHIR 99021 trihydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18798537
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18798537 10 mg 10 miligramos
18769007 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 18798537
Marca: Tocris Bioscience™ 4953/10
Hydrochloride salt of CHIR 99021 (Cat. No. 4423); selective GSK-3 inhibitor
Hydrochloride salt of CHIR 99021 (Cat. No. 4423), a highly selective GSK-3 inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1782235-14-6
Fórmula molecular C22H21Cl5N8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CHIR 99021 trihydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 574.72
Pureza >99%
Peso molecular 574.72