Learn More
Tocris Bioscience™ CHIR 99021
Código de producto. 30001469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001469 50 mg 50 miligramos
18085102 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Código de producto. 30001469 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4423/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00€
    1243.20€ / 50 miligramos
    Ahorro 71.80€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Highly selective GSK-3 inhibitor
CHIR 99021 is a potent and highly selective inhibitor of glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) (IC50 values are 6.7 and 10 nM for GSK-3β and GSK-3α respectively). Acts as Wnt activator. Exhibits >500-fold selectivity for GSK-3 over closely related kinases; also displays >800-fold selectivity against 45 additional enzymes and receptors. In combination with the irreversible inhibitor of LSD1 (Cat. No. 3852), CHIR 99021 enables reprogramming of mouse embryonic fibroblasts, transduced by Oct4 and Klf4 only, into iPSCs. Enhances mouse and human ESC self-renewal when used in combination with PD 0325901 (Cat. No. 4192). It promotes differentiation of hPSCs in cardiomyocytes and allows formation of extended pluripotent stem (EPS) cells in combination with (S)-(+)-Dimethindene maleate (Cat. No. 1425), tetracycline antibiotic (Cat. No. 3268) and human leukemia inhibitory factor. CHIR 99021 synthesized to cGMP guidelines also available. For more information on how to use CHIR 99021, see our protocols: Transdifferentiating Fibroblasts into Neurons, Culturing Transcriptomically Distinct Pluripotent mESCs, Converting Fibroblasts into Cardiomyocytes (9C Cocktail), Human iPSC-derived Myoblasts .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 252917-06-9
Fórmula molecular C22H18Cl2N8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CHIR 99021
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.34
Pureza >99%
Peso molecular 465.34