Learn More
Thermo Scientific™ CHIR-99021, 95 %
Código de producto. 17170646 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17170646 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17170646 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 468131000
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CHIR-99021
CAS 252917-06-9
Sinónimo 6-[[2-[[4-(2,4-diclorofenil)-5-(5-metil-1 H-imidazol-2-il)-2-pirimidinil]amino]etilo]amino]-3-piridinecarbonitrilo
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C22 H18 Cl2 N8
Formula Weight (peso de la fórmula) 465,34
Forma física Sólido
Tipo de producto Reactivo
Pureza 95%