Learn More
CHIR-98014, CTR
Código de producto. 30361886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30361886 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30361886 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC29210010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N6-[2-[(4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(1H-imidazol-2-yl)-2-pyrimidinyl)amino]ethyl]-3-nitro-2,6-pyridinediamine
CAS 556813-39-9
Fórmula molecular C20H17Cl2N9O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo CHIR-98014, N6-[2-[[4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(1H-imidazol-2-yl)-2-pyrimidinyl]amino]ethyl]-3-nitro-
Fórmula InChI InChI=1S/C20H17Cl2N9O2/c21-11-1-2-12(14(22)9-11)17-13(19-25-6-7-26-19)10-28-20(30-17)27-8-5-24-16-4-3-15(31(32)33)18(23)29-16/h1-4,6-7,9-10H,5,8H2,(H,25,26)(H3,23,24,29)(H,27,28,30)
SMILES Nc1nc(NCCNc2ncc(c3ncc[nH]3)c(n2)c4ccc(Cl)cc4Cl)ccc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 6-N-[2-[[4-(2,4-diclorofenil)-5-(1H-imidazol-2-il)pirimidin-2-il]amino]etil]-3-nitropiridina-2,6-diamina
Peso molecular (g/mol) 486.31
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.