Learn More
CHIR-98014, MedChemExpress
Código de producto. 16465538
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16465538 10 mg 10 miligramos
16461707 50 mg 50 miligramos
16438247 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16465538 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13076
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
MedChemExpress CHIR-98014 is a potent, cell-permeable GSK-3 inhibitor with IC50s of 0.65 and 0.58 nM for GSK-3α and GSK-3β, respectively; it shows less potent activities against cdc2 and erk2.
CHIR-98014 is a potent, cell-permeable GSK-3 inhibitor with IC50s of 0.65 and 0.58 nM for GSK-3α and GSK-3β, respectively
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CHIR-98014
CAS 252935-94-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H17Cl2N9O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (25.70 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES ClC1=CC(Cl)=CC=C1C2=NC(NCCNC3=CC=C([N+]([O-])=O)C(N)=N3)=NC=C2N4C=CN=C4
Peso molecular (g/mol) 486.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.31
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism