Learn More
CHIR-124, MedChemExpress
Código de producto. 16495598
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495598 10 mg 10 miligramos
16481767 50 mg 50 miligramos
16468297 5 mg 5 miligramos
16426146 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495598 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13263
MedChemExpress CHIR-124 is a potent and selective Chk1 inhibitor with IC50 of 0.3 nM, and also potently targets PDGFR and FLT3 with IC50s of 6.6 nM and 5.8 nM.
CHIR-124 is a potent and selective Chk1 inhibitor with IC50 of 0.3 nM, and also potently targets PDGFR and FLT3 with IC50s of 6.6 nM and 5.8 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CHIR-124
CAS 405168-58-3
Color Ash Gray
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H22ClN5O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 7.14 mg/mL (17.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC2=C(NC(C(C3=NC4=C(C=CC=C4)N3)=C2N[C@@H]5CN6CCC5CC6)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 419.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.91
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease