Learn More
Chinometionato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chinomethionate |
| CAS | 2439-01-2 |
| Fórmula molecular | C10 H6 N2 O S2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Carbonic acid, dithio-, cyclic S,S-(6-methyl-2,3-quinoxalinediyl) ester (6CI,8CI), Carbonic acid, dithio-, cyclic S,S-ester with 6-methyl-2,3-quinoxalinedithiol (7CI), 6-Methyl-1,3-dithiolo[4,5-b]quinoxalin-2-one, 6-Methyl-2,3-quinoxalinedithiol cyclic S,S-dithiocarbonate, 6-Methyl-2-oxo-1,3-dithio[4,5-b]quinoxaline, BAY 36205, Bayer 36205, Bayer 4964, Cetactaelate, Chinomethionat, Daisonet XL 21, Daisonet XL 21S, Forstan, MQD, Morestan, Morestan 2, Morestane, NSC 379587, Oxythioquinox, Oxythroquinox, Quinomethionate, XL 21S |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6N2OS2/c1-5-2-3-6-7(4-5)12-9-8(11-6)14-10(13)15-9/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc2nc3SC(=O)Sc3nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-metil-[1,3]ditiolo[4,5-b]quinoxalin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 234.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.9922 |