Learn More
Chinese Pharmacopoeia Mezcla de pesticidas 147 20-100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Cadusafos∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Chlordimeform free base∣Chlorsulfuron∣Coumaphos∣Demeton (O+S)∣Ethametsulfuron-methyl∣Ethoprophos∣Fenamiphos∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Fonofos∣Isazofos∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Methamidophos∣Metsulfuron-methyl∣Monocrotophos∣Phorate∣Phorate-sulfone∣Phorate-sulfoxide∣Phosfolan∣Phosphamidon∣Sulfotep∣Terbufos-sulfone∣Terbufos-sulfoxide |
| CAS | 116-06-3, 1646-88-4, 1646-87-3, 95465-99-9, 1563-66-2, 16655-82-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Cadusafos∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Chlordimeform free base∣Chlorsulfuron∣Coumaphos∣Demeton (O+S)∣Ethametsulfuron-methyl∣Ethoprophos∣Fenamiphos∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Fonofos∣Isazofos∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Methamidophos∣Metsulfuron-methyl∣Monocrotophos∣Phorate∣Phorate-sulfone∣Phorate-sulfoxide∣Phosfolan∣Phosphamidon∣Sulfotep∣Terbufos-sulfone∣Terbufos-sulfoxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Isazofos 20 μg/mL∣Cadusafos 40 μg/mL∣Chlordimeform free base 40 μg/mL∣Demeton (O+S) 40 μg/mL∣Ethoprophos 40 μg/mL∣Fenamiphos 40 μg/mL∣Fenamiphos-sulfone 40 μg/mL∣Fenamiphos-sulfoxide 40 μg/mL∣Fonofos 40 μg/mL∣Isofenphos-methyl 40 μg/mL∣Phorate 40 μg/mL∣Phorate-sulfone 40 μg/mL∣Phorate-sulfoxide 40 μg/mL∣Sulfotep 40 μg/mL∣Terbufos-sulfone 40 μg/mL∣Terbufos-sulfoxide 40 μg/mL∣Monocrotophos 60 μg/mL∣Phosfolan 60 μg/mL∣Aldicarb 100 μg/mL∣Aldicarb-sulfone 100 μg/mL∣Aldicarb-sulfoxide 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Carbofuran-3-hydroxy 100 μg/mL∣Chlorsulfuron 100 μg/mL∣Coumaphos 100 μg/mL∣Ethametsulfuron-methyl 100 μg/mL∣Isocarbofos 100 μg/mL∣Methamidophos 100 μg/mL∣Metsulfuron-methyl 100 μg/mL∣Phosphamidon 100 μg/mL |