Learn More
Cole-Parmer™ Incubadora refrigerada, plástico ABS
Código de producto. 15356231 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones interiores (F x An x Al):
25,4 x 35,6 x 30,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones interiores (F x An x Al) Tamaño de la unidad
15356231 25,4 x 35,6 x 30,5 cm cada uno
1 options
Código de producto. 15356231 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3905025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4685.00€
    4201.16€ / paquete de 1
    Ahorro 483.84€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Escala de temperatura: De 4 °C a 70 °C
  • El elemento basado en Peltier calienta y se enfría con un control preciso incluso en el momento ideal de la degradación forzada de antibióticos, el crecimiento de cristales de proteínas y las aplicaciones que requieren control de temperatura ambiente.
  • Utilice el RS-232 incorporado para conectarse a 286 o un ordenador mejor.
  • La puerta interior de plástico transparente le permite ver las muestras mientras mantiene el entorno de la cámara.
  • Pantalla digital programable
  • Temporizador con alarma sonora y desconexión automática hasta 99 h, 99 min
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1 pie cúbico
Material de la cámara Plástico ABS
N.º de estantes 4
Tipo de tapón Abrazadera
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 70 °C
Tipo Incubadora refrigerada
Pantalla Digital
Incluye Dos estantes ajustables de acero electropulido y cable de 2,13 m (7 pies) con enchufe de tres clavijas
Uniformidad de temperatura ± 0,5 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 25,4 x 35,6 x 30,5 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 47 × 56,5 × 39,4 cm
Requisitos eléctricos 230 V CA, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz