Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios y kits de fontanería para enfriadores
Código de producto. 15176445 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Accesorios
Juego de instalación
Kit de tubos
Tubos de conducción
Para utilizar con (equipo):
Enfriadores Merlin™ con una bomba una bomba PD1 o PD2
TermoTemp, Polar
ThermoFlex 750 o 1000
ThermoFlex™ 3500 a 5000 con bombas P3, P4
ThermoFlex™ 900 a 10000 con bombas P1, P2 o T1
ThermoTemp, Polar, VersaCool
Tamaño:
5/8 in de D.I., 25 ft
6 mm de D.I. por metro
8 mm de D.I. por metro
NPT de 1,27 cm (1/2 pulg) a 3,97 cm (3/8 pulg)
NPT de 1,91 cm (1/2 pulg)
NPT de 3/4 pulg
Material:
Acero inoxidable
Latón
Perbunan
Plástico flexible
Politrenzado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 metro
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Tamaño Material unitSize
15176445 Kit de tubos Enfriadores Merlin™ con una bomba una bomba PD1 o PD2 NPT de 1,91 cm (1/2 pulg) Plástico flexible cada uno
17108165 Kit de tubos ThermoFlex™ 3500 a 5000 con bombas P3, P4 NPT de 3/4 pulg Politrenzado cada uno
11957514 Kit de tubos ThermoFlex™ 900 a 10000 con bombas P1, P2 o T1 NPT de 1,91 cm (1/2 pulg) Politrenzado 1 PCS
17878125 Juego de instalación ThermoFlex 750 o 1000 5/8 in de D.I., 25 ft Politrenzado cada uno
10430463 Tubos de conducción ThermoTemp, Polar, VersaCool 6 mm de D.I. por metro Acero inoxidable cada uno
10505872 Tubos de conducción TermoTemp, Polar 6 mm de D.I. por metro Acero inoxidable cada uno
10771993 Tubos de conducción TermoTemp, Polar 6 mm de D.I. por metro Acero inoxidable cada uno
10719181 Tubos de conducción ThermoTemp, Polar, VersaCool 6 mm de D.I. por metro Acero inoxidable cada uno
10111031 Tubos de conducción ThermoTemp, Polar, VersaCool 6 mm de D.I. por metro Acero inoxidable cada uno
10258621 Tubos de conducción TermoTemp, Polar 8 mm de D.I. por metro Perbunan 1 metro
15865038 Accesorios ThermoFlex™ 900 a 10000 con bombas P1, P2 o T1 NPT de 1,27 cm (1/2 pulg) a 3,97 cm (3/8 pulg) Latón paquete de 2
11 options
Código de producto. 15176445
Marca: Thermo Scientific™ 611000000012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija los accesorios y kits de fontanería para enfriadores, que incluyen tubos flexibles, aislamiento para tubos y abrazaderas para mangueras.
Los accesorios y kits de tubos para enfriadores Thermo Scientific™ incluyen tubos flexibles, aislamiento para tubos y abrazaderas para mangueras.
Características:
  • Incluye tubos flexibles, aislamiento de tubos y abrazaderas para mangueras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Enfriadores Merlin™ con una bomba una bomba PD1 o PD2
Tipo Kit de tubos
Incluye 25pies de tubos flexibles de un diám. Interior de 1/2 pulg., 25 pies de aislamiento para tubos y abrazadera para manguera
Material Plástico flexible
Tamaño NPT de 1,91 cm (1/2 pulg)