Learn More
Chikusetsusaponin Iva, MedChemExpress
Descripción
Chikusetsusaponin IVa a major active ingredient of triterpenoid saponins, exerts antithrombotic effects, including minor hemorrhagic events.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chikusetsusaponin Iva |
| CAS | 51415-02-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C42H66O14 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Calenduloside F |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (125.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@]1(CCC(C)(C)C2)[C@]2([H])C3=CC[C@@]4([H])[C@@](C)(CC[C@]5([H])[C@@]4(CC[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]6O)O)([H])O[C@@H]6C(O)=O)C5(C)C)C)[C@]3(C)CC1)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]7O)O)O[C@@H]7CO |
| Peso molecular (g/mol) | 794.97 |
| Mostrar más |