Learn More
PEPperCHIP™ Micromatriz del virus Chikungunya
Descripción
- Contenido de la micromatriz: Proteoma completo del virus Chikungunya (CHIKV ESCA) (ID de UniProt Q8JUX5, Q8JUX6) como péptidos lineales superpuestos
- Longitud/superposición de péptidos: 15 aa/14 aa
- Número de péptidos: 3728 péptidos impresos por duplicado y de control de HA, polio y c-Myc.
Especificaciones
Especificaciones
| Recubrimiento | PEPperSlide™ PEGMA/PMMA |
| Descripción | 1 copia de matriz por micromatriz |
| Cantidad | 1 portaobjetos |
| Método de fijación | Síntesis de péptidos combinatorios mediante impresión láser de aminoácidos |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015. |
| Color | Transparente |
| Estado normativo | RUO |
| Código de barras | Código de barras individual para cada micromatriz |
| Material | Vidrio microscópico |
| Mostrar más |