Descripción
- Assay Type: Sandwich
- Detection Method: Colorimetric
- Sample Types: Plasma, Serum
- Species Reactivity: Chicken
- Sensitivity: 0.094 ng/mL
- Range: 0.375 - 24 ng/mL
- Assay Time: 1 hr 30 min
- Results Type: Quantitative
- Storage: Store at +4°C
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 0.375 to 24 ng/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 0.094 ng/mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4°C |
| Método de detección | Colorimetric |
| Formato del kit de inmunoensayo | Sandwich ELISA Kit |
| Tipo de producto | ELISA Kit |
| Tipo de muestra | Plasma, Serum |
| Especies diana | Chicken |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Cantidad | 96 Tests |
| Mostrar más |