Learn More
Invitrogen™ Chicken anti-Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody
Código de producto. 15440724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440724 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 15440724 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A18735
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00€
    217.55€ / 1 miligramos
    Ahorro 11.45€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chicken Polyclonal Secondary Antibody
Chicken anti-Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody for ELISA
Anti-Rat secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rat immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración >4.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% sodium azide; pH 7.2
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgY
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.