Learn More
Chicken anti-Mouse IgG whole molecule, HRP, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™
Código de producto. 16213030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16213030 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16213030 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB10734.1mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Especificaciones
Antígeno Chicken anti-Mouse IgG whole molecule
Aplicaciones Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Descripción Chicken anti-mouse IgG recognizes mouse IgG whole molecule. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography. The antibody is conjugated with Peroxidase.
Dilución The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación Lyophilized from 10mM potassium phosphate, 75mM NaCl, 50% (v/v) glycerol, pH 7.2 (0.01% (w/v) gentamicin sulfate (Do NOT add sodium azide!), 10mg/mL BSA (Immunoglobulin and Protease free))
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Mouse IgG whole molecule
Método de purificación This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography, followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities.
Cantidad 1 mg
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C on dry atmosphere. After reconstitution with 1 mL of deionized water store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Lyophilized
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only