Learn More
Invitrogen™ Chicken anti-Mouse IgG Fab Secondary Antibody, HRP
Código de producto. 11555150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11555150 500 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 11555150 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor SA172025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.00€
    426.55€ / 500 microgramos
    Ahorro 22.45€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chicken Polyclonal Secondary Antibody
SA1-72025 detects Mouse IgG Fab fragment in mouse samples. SA1-72025 has been successfully used in ELISA and western blot procedures. The SA1-72025 immunogen is from purified normal mouse IgG.
Mouse IgG is an immunoglobulin G antibody that is produced by B cells in response to an antigen. It is the most abundant immunoglobulin in the serum and plays a crucial role in the adaptive immune response. Mouse IgG is composed of two heavy chains and two light chains, and it is involved in opsonization, complement activation, and antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity. Mouse IgG is widely used in research and diagnostic applications, including ELISA, Western blotting, and immunohistochemistry. It is also used in therapeutic applications, such as immunotherapy and vaccine development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno Mouse IgG Fab
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado HRP
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% chloroacetamide; pH 7.2
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Purified normal mouse IgG.
Método de purificación Purified
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgY
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.