Descripción
El extracto del embrión de pollo se obtiene de embriones de diez días de edad. El producto está destinado únicamente a la investigación in vitro.
- El extracto de embrión de pollo se prepara a partir de huevos de 9 a 12 días recolectados de parvadas registradas y que se encuentran libres de signos clínicos de enfermedades de declaración obligatoria
- Ampliamente utilizado como complemento de cultivo celular para células de cresta neural aviar, células musculares, neuronas del ganglio de la raíz dorsal, etc.
- Suplementado con 100 IU/ml de penicilina, 100 μg/ml de estreptomicina y 2,5 μg/ml de anfotericina, y estéril filtrado a 0,2 μm
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C. |
| Descripción | Extracto de embrión de pollo |
| Formulario | Congelado |
| Tipo de producto | Factor de crecimiento |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | 0.2 μm Filtrado estéril |
| Formulación | Suministrado en PBS de Dulbecco |
| Para utilizar con (aplicación) | Suplemento del factor de crecimiento en el cultivo de tejidos |
| Cantidad | 20 mL |
| Estado normativo | Solo para uso de investigación in vitro |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.