Learn More
Chicago Sky Blue 6B, Tocris Bioscience™
Descripción
Potent inhibitor of L-glutamate uptake into synaptic vesicles. Allosterically inhibits macrophage migration inhibitory factor (MIF) (IC50 = 0.81 μM); inhibits MIF proinflammatory activity. Also dye used as counterstain in histochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chicago Sky Blue 6B |
| CAS | 2610-05-1 |
| Fórmula molecular | C34H24N6Na4O16S4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | chicago blue 6b, pontamine sky blue 6bx, brillant benzo blue 6ba, tetrasodium 4-amino-6-2-4'-2-8-amino-1-hydroxy-5,7-disulfonatonaphthalen-2-yl diazen-1-yl-3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4-yl diazen-1-yl-5-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonate, tetrasodium 4-amino-6-e-2-4'-e-2-8-amino-1-hydroxy-5,7-disulfonatonaphthalen-2-yl diazen-1-yl-3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4-yl diazen-1-yl-5-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonate |
| Clave InChI | UPKAWFACSJWKND-ZXFFUEEESA-J |
| SMILES | COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)NN=C3C=CC4=C(C3=O)C(=C(C=C4S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])N)OC)NN=C5C=CC6=C(C5=O)C(=C(C=C6S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])N.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| Nombre IUPAC | tetrasodium;4-amino-6-[[4-[4-[2-(8-amino-1-oxo-5,7-disulfonatonaphthalen-2-ylidene)hydrazinyl]-3-methoxyphenyl]-2-methoxyphenyl]hydrazinylidene]-5-oxonaphthalene-1,3-disulfonate |
| Peso molecular (g/mol) | 992.79 |
| PubChem CID | 44135407 |
| Mostrar más |