Learn More
Chicago Sky Blue 6B, Thermo Scientific™
Código de producto. 11442367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11442367 500 g 500 g
11422367 25 g 25 g
11432367 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14242.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
C.I. 24410
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Azul cielo de Chicago 6B es una contratinción para autofluorescencia de fondo en la histoquímica de fluorescencia e inmunofluorescencia. Ayuda a examinar la permeabilidad del plasma sanguíneo.
Solubilidad
Soluble en agua (1 mg/ml).
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2610-05-1
Fórmula molecular C34H24N6Na4O16S4
Peso molecular (g/mol) 992.79
Número MDL MFCD00004020
Clave InChI UPKAWFACSJWKND-ZXFFUEEESA-J
Sinónimo C.I. 24410; Direct Blue 1
PubChem CID 44135407
Nombre IUPAC tetrasodium; 4-amino-6-[[4-[4-[2-(8-amino-1-oxo-5,7-disulfonatonaftalen-2-ilideno)hidrazinilo]-3-metoxifenilo]-2-metoxifenilo]hidrazinilideno]-5-oxonaftaleno-1,3-disulfonato
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)NN=C3C=CC4=C(C3=O)C(=C(C=C4S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])N)OC)NN=C5C=CC6=C(C5=O)C(=C(C=C6S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])N.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chicago Sky Blue 6B
Información de solubilidad Soluble in water (1mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 992.79
Cantidad 500 g