Learn More
Chicago Sky Blue 6B (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30359253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359253 25 g -
30368100 5 g -
30364615 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359253 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC29197325G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2610-05-1
Fórmula molecular C34H24N6Na4O16S4
Peso molecular (g/mol) 992.79
Sinónimo 6,6'-[(3,3-Dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4-amino-5-hydroxy-1,3-napthalenedisulphonic Acid] Tetrasodium Salt
Nombre IUPAC tetrasodio; 4-amino-6-[(E)-[4-[4-[(E)-(8-amino-1-hidroxi-5,7-disulfonaftaleno-2-il)diazenilo]-3-metoxifenilo-2-metoxifenil]-2-metoxifenil]diazenil-5-hidroxinaftaleno-1,3-disulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].COc1cc(ccc1N=Nc2ccc3c(cc(c(N)c3c2O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c4ccc(N=Nc5ccc6c(cc(c(N)c6c5O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c(OC)c4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chicago Sky Blue 6B (Technical Grade)
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C34H28N6O16S4.4Na/c1-55-23-11-15(3-7-19(23)37-39-21-9-5-17-25(57(43,44)45)13-27(59(49,50)51)31(35)29(17)33(21)41)16-4-8-20(24(12-16)56-2)38-40-22-10-6-18-26(58(46,47)48)14-28(60(52,53)54)32(36)30(18)34(22)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
Formula Weight (peso de la fórmula) 991.9722