missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHGA Monoclonal Antibody (OTI1G3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17595412
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17595412 100 μL 100 microlitros
17515422 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17595412 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA506095

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Chromogranin A (CHGA) is a member of the chromogranin/secretogranin family of neuroendocrine secretory proteins. It is found in secretory vesicles of neurons and endocine cells. CHGA is a precursor to three biologically active peptides: vasostatin, pancreastatin, and parastatin. These peptides act as autocine or paracrine negative modulators of the neuroendocrine system. CHGA is an excellent marker for carcinoid tumors, pheo-chromocytomas, paragangliomas, and other neuro-endocrine tumors. Coexpression of chromogranin A and neuron specific enolase (NSE) is common in neuroendocrine neoplasms.

Especificaciones

Antígeno CHGA
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CHGA
N.º de referencia del gen P10645
Alias de gen CGA
Símbolos de los genes CHGA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human CHGA produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1113
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.