Description
Utilice gradillas para congeladores horizontales Thermo Scientific™ con ultracongeladores horizontales de las series Forma™, HERAfreeze™, Revco™ y TS.
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Plata |
| Admite | Artículos de congelador generales |
| Material | Stainless Steel |
| Posiciones | Not Applicable |
| Forma | Rectángulo |
| Apilables | Yes |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores de 359,6 l y 566,3 l (12,7 y 20 pies cúbicos) |
| Compatibilidad con congeladores (capacidad) | 359,6 l y 566,3 l (12,7 y 20 pies cúbicos) |
| Show More |