Learn More
Thermo Scientific Chemicals CHES, 99 %
Código de producto. 11489186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489186 100 g 100 g
11479186 25 g 25 g
11499186 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489186 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A18047.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.46€
    105.65€ / 100 g
    Ahorro 19.81€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-47-9 | C8H17NO3S | 207.288 g/mol
CHES is zwitterionic buffer useful in pH range 8.6 to 10.0.CHES is widely utilized as a buffer which is used for investigations on pH-dependent processes in enzymology. It has been shown to have an unusually high affinity for the iodoacetate binding site of liver alcohol dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
CHES es un tampón zwitteriónico útil en el rango de pH de 8,6 a 10,0.CHES se utiliza ampliamente como tampón para las investigaciones sobre procesos dependientes del pH en la enzimología. Se ha demostrado que tiene una afinidad inusualmente alta para el sitio de unión del iodoacetato de la deshidrogenasa de alcohol del hígado.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-47-9
Fórmula molecular C8H17NO3S
Peso molecular (g/mol) 207.288
Número MDL MFCD00003835
Clave InChI MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66898
Nombre IUPAC 2-(ciclohexilamino)ácido etanosulfónico
SMILES C1CCC(CC1)NCCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CHES
Punto de fusión >300°C
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Beilstein 2967601
Índice Merck 14,2055
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.29
Porcentaje de pureza 99%