Learn More
Thermo Scientific Chemicals CHES, 98+ %, para bioquímica
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbancia | 0.05 max. at 260nm |
| Nombre del producto químico o material | CHES |
| Condiciones de absorbancia | (0.1M aq. soln.) |
| Nombre de nota | 98+% |
| Punto de fusión | 300.0°C |
| Color | Blanco |
| pH | 5 to 6 (1% aq. soln.) |
| Forma física | Polvo cristalino fino |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- CHES
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?