Learn More
Thermo Scientific Chemicals CHES, 98+ %, para bioquímica
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
Specifications
Specifications
| Absorbancia | 0.05 max. at 260nm |
| Nombre del producto químico o material | CHES |
| Condiciones de absorbancia | (0.1M aq. soln.) |
| Nombre de nota | 98+% |
| Punto de fusión | 300.0°C |
| Color | Blanco |
| pH | 5 to 6 (1% aq. soln.) |
| Forma física | Polvo cristalino fino |
| Cantidad | 25 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- CHES
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.