Learn More
Melford 2-(N-ciclohexilamino)-ácido etanosulfónico (CHES)
Código de producto. 30018152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018152 500 g 500 g
30018151 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018152 Proveedor Melford N.º de proveedor C40020500.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El CHES, también conocido como ácido 2-(N-ciclohexilamino) etanosulfónico, es un compuesto químico que desempeña un papel importante en la investigación en ciencias de la vida, particularmente en la biología molecular y la investigación de proteínas.
CHES se utiliza principalmente como agente amortiguador para mantener un pH estable en diversos procedimientos experimentales. Es particularmente eficaz en el rango de pH de 8,6 a 10,0, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren condiciones de pH alcalino más altas.
CHES también se utiliza comúnmente en la purificación de proteínas, ensayos enzimáticos, investigación de ácidos nucleicos y técnicas de electroforesis donde se necesita mantener un rango de pH específico. Su capacidad amortiguadora y su estabilidad en condiciones alcalinas lo hacen valioso en estas aplicaciones.
Una de las ventajas significativas de CHES es su baja fuerza iónica, que minimiza la interferencia con los procesos biológicos y las actividades enzimáticas. Permite obtener resultados precisos y confiables sin comprometer la integridad de las muestras biológicas ni la eficiencia de las reacciones enzimáticas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CHES
CAS 103-47-9
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C8H17NO3S