Learn More
Melford 2-(N-ciclohexilamino)-ácido etanosulfónico (CHES)
Descripción
El CHES, también conocido como ácido 2-(N-ciclohexilamino) etanosulfónico, es un compuesto químico que desempeña un papel importante en la investigación en ciencias de la vida, particularmente en la biología molecular y la investigación de proteínas.
CHES también se utiliza comúnmente en la purificación de proteínas, ensayos enzimáticos, investigación de ácidos nucleicos y técnicas de electroforesis donde se necesita mantener un rango de pH específico. Su capacidad amortiguadora y su estabilidad en condiciones alcalinas lo hacen valioso en estas aplicaciones.
Una de las ventajas significativas de CHES es su baja fuerza iónica, que minimiza la interferencia con los procesos biológicos y las actividades enzimáticas. Permite obtener resultados precisos y confiables sin comprometer la integridad de las muestras biológicas ni la eficiencia de las reacciones enzimáticas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CHES |
| CAS | 103-47-9 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | C8H17NO3S |