Learn More
CHES, solución tampón de 0,5 M, pH 9,5, Thermo Scientific™
Código de producto. 15494729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494729 100 mL 100 ml
15404739 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494729 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62333.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-47-9
Fórmula molecular C8H17NO3S
Peso molecular (g/mol) 207.288
Número MDL MFCD00003835
Clave InChI MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66898
Nombre IUPAC 2-(ciclohexilamino)ácido etanosulfónico
SMILES C1CCC(CC1)NCCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CHES buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 9.5
Forma física Líquida
Cantidad 100 mL