Learn More
Thermo Scientific Chemicals CHES, solución tampón de 0,5 M, pH 9,0
Código de producto. 15485849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485849 250 mL 250 ml
15475849 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485849 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63670.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.64€
    110.65€ / 250 ml
    Ahorro 23.99€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 103-47-9 | C8H17NO3S | 207.288 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-47-9
Fórmula molecular C8H17NO3S
Peso molecular (g/mol) 207.288
Número MDL MFCD00003835
Clave InChI MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66898
Nombre IUPAC 2-(ciclohexilamino)ácido etanosulfónico
SMILES C1CCC(CC1)NCCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CHES buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 9.0
Forma física Líquida
Cantidad 250 mL