Learn More
Aceite de Chenopodium, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chenopodium Oil |
| CAS | 8006-99-3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Oil Of American Wormseed, Oil Of Chenopodium |