Learn More
Ácido quenodesoxicólico, TRC
Código de producto. 17990435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17990435 5 g 5 g
17911215 25 g 25 g
17940785 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17990435 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2919005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 474-25-9
Fórmula molecular C24 H40 O4
Peso molecular (g/mol) 392.57
Sinónimo Chenodeoxycholic acid, 3α,7α-dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid
Nombre IUPAC (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]ácido pentanoico
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chenodeoxycholic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.2927
Porcentaje de pureza >95%