Learn More
Ácido quenodesoxicólico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30360557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360557 10 g 10 g
30355128 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30360557 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC29193510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2646-38-0
Fórmula molecular C24 H39 O4 . Na
Peso molecular (g/mol) 414.554
Sinónimo Chenodeoxycholic Acid Sodium Salt, Chenodesoxycholic Acid Sodium Salt, NSC 681066, Sodium Chenodeoxycholate, Sodium Chenodesoxycholate, 3alpha,7alpha-Dihydroxy-5beta-cholanic Acid Sodium Salt, 3alpha,7alpha-Dihydroxy-5beta-cholan-24-oic Acid Monosodium Salt
Nombre IUPAC sodio; (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]pentanoato
SMILES [Na+].C[C@H](CCC(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chenodeoxycholic Acid Sodium Salt
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26;/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.275