Learn More
Chenodeoxycholic Acid, MedChemExpress
Código de producto. 16437956
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16437956 100 mg 100 miligramos
16441956 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16437956 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY76847
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
MedChemExpress Chenodeoxycholic Acid is a hydrophobic primary bile acid that activates nuclear receptors (FXR) involved in cholesterol metabolism.
Chenodeoxycholic Acid is a hydrophobic primary bile acid that activates nuclear receptors (FXR) involved in cholesterol metabolism.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chenodeoxycholic Acid
CAS 474-25-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H40O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo CDCA
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (127.37 mM)
SMILES O=C(O)CC[C@@H](C)[C@]1([H])[C@]2(C)[C@](CC1)([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@@](C4)([H])[C@@](CC[C@H]4O)(C)[C@]([H])3CC2
Peso molecular (g/mol) 392.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.57
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease