Learn More
Ácido quenodesoxicólico-3-Beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30134888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134888 50 mg 50 miligramos
30012039 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134888 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC29192050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58814-71-4
Fórmula molecular C30H48O10
Peso molecular (g/mol) 568.7
Sinónimo 24-Norcholane, β-D-glucopyranosiduronic Acid Deriv., Chenodeoxycholic Acid 3-Gucuronide, (3α,5β,7α)-23-Carboxy-7-hydroxy-24-norcholan-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R)-6-(3R,5R,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-17-[(2R)-4-carboxibutan-2-il]-7-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-il]oxi]-3,4,5-trihidroxioxano-2-ácido carboxílico
SMILES O[C@@H]1C[C@]2([H])C[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(C(O)=O)O3)CC[C@]2(C)[C@]4([H])[C@]1([H])[C@@]5([H])[C@]([C@]([C@H](C)CCC(O)=O)([H])CC5)(C)CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chenodeoxycholic Acid-3-beta-D-glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H48O10/c1-14(4-7-21(32)33)17-5-6-18-22-19(9-11-30(17,18)3)29(2)10-8-16(12-15(29)13-20(22)31)39-28-25(36)23(34)24(35)26(40-28)27(37)38/h14-20,22-26,28,31,34-36H,4-13H2,1-3H3,(H,32,33)(H,37,38)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24+,25-,26+,28?,29+,30-/m1/s1
Porcentaje de pureza >95%