Learn More
Ácido quenodesoxicólico 24-Acil-Beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30003402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003402 2.5 mg 2.50 miligramo
30006527 5 mg 5 miligramos
30003751 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003402 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2919102.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 208038-27-1
Fórmula molecular C30H48O10
Peso molecular (g/mol) 568.7
Sinónimo 1-[(3α,5β,7α)-3,7-Dihydroxycholan-24-oate] β-D-Glucopyranuronic Acid;
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]pentanoil]oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-ácido carboxílico
SMILES O[C@@H]1C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]2(C)[C@]3([H])[C@]1([H])[C@@]4([H])[C@]([C@@]([H])([C@H](C)CCC(O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O5)=O)CC4)(C)CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chenodeoxycholic Acid 24-Acyl-beta-D-glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H48O10/c1-14(4-7-21(33)39-28-25(36)23(34)24(35)26(40-28)27(37)38)17-5-6-18-22-19(9-11-30(17,18)3)29(2)10-8-16(31)12-15(29)13-20(22)32/h14-20,22-26,28,31-32,34-36H,4-13H2,1-3H3,(H,37,38)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-/m1/s1
Porcentaje de pureza >95%