Learn More
Quenodesoxicolan-24-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chenodeoxycholan-24-ol |
| CAS | 23848-46-6 |
| Fórmula molecular | C24H42O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (3alpha,5beta,7alpha)-Cholane-3,7,24-triol, 5beta-Cholane-3alpha,7alpha,24-triol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H42O3/c1-15(5-4-12-25)18-6-7-19-22-20(9-11-24(18,19)3)23(2)10-8-17(26)13-16(23)14-21(22)27/h15-22,25-27H,4-14H2,1-3H3/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCCO)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-17-[(2R)-5-hidroxipentan-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,7-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 378.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.3134 |