Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Tubo de ensayo sin tapa
Código de producto. 12359339
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12359339 15 mL cada uno
11714498 25 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12359339 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor D1069695
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.27€
    52.79€ / paquete de 1
    Ahorro 33.48€
    38% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-03-2027
PFA resistente a los metales Chemware™ Tubo de ensayo sin tapón para análisis de trazas.
  • Chemware™ Los tubos de ensayo de PFA son ideales para análisis de trazas de metales/ICP y aplicaciones que requieren una excelente resistencia química.
  • El PFA tiene el menor contenido de iones metálicos y el rango de temperatura más amplio de todas las resinas de fluoropolímero.
  • Los tubos de ensayo son translúcidos para facilitar la visualización del contenido y soportan temperaturas de hasta 260 °C (500 °F).
  • Se puede esterilizar repetidamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Capacidad (métrico) 15 mL
Longitud (métrico) 150 mm
Material PFA
Forma Cilíndrico
Esterilidad No estériles
Graduated No
Tipo de tapón No incluido
Tipo de producto Tubo de ensayo